Key Documents
S8045
Sigma-Aldrich
Hidróxido de sódio
BioXtra, ≥98% (acidimetric), pellets (anhydrous)
Sinônimo(s):
‘Soda cáustica’
About This Item
Fórmula linear:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352316
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥98% (acidimetric)
forma
pellets (anhydrous)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pf
318 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
densidade
2.13 g/cm3 at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
O hidróxido de sódio é usado:
  • Para ajustar o pH das soluções
  • No processo de raspagem das células de placas de cultura
  • Para o preparo de solução de formaldeído
  • Para a higienização da coluna de cromatografia
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Purification of antibodies using the synthetic affinity ligand absorbent MAbsorbent A2P.
Chhatre S et al.
Nature Protocols, 2, 1763-1763 (2007)
Determination of the CYP1A-inducing potential of single substances, mixtures and extracts of samples in the micro-EROD assay with H4IIE cells.
Schiwy A, et al.
Nature Protocols, 10, 1728-1728 (2015)
Cytology and Microscopy: Immunolocalization of Covalently Modified Histone Marks on Barley Mitotic Chromosomes.
Colas I et al.
Bio-protocol null
Detergent resistance as a tool in membrane research.
Lingwood D and Simons K
Nature Protocols, 2, 2159-2159 (2007)
Richard J Travers et al.
Blood, 124(22), 3183-3190 (2014-09-10)
Polyphosphate (polyP) is secreted by activated platelets and has been shown to contribute to thrombosis, suggesting that it could be a novel antithrombotic target. Previously reported polyP inhibitors based on polycationic substances, such as polyethylenimine, polyamidoamine dendrimers, and polymyxin B