Merck
Todas as fotos(6)
Key Documents
221465
Sigma-Aldrich
Hidróxido de sódio
ACS reagent, ≥97.0%, pellets
Sinônimo(s):
‘Soda cáustica’
About This Item
Fórmula linear:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
suitable for SM 4500 - NH3
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Ensaio
≥97.0%
forma
pellets
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
titration: suitable
Impurezas
≤0.001% N compounds
≤0.02% NH4OH ppt.
≤1.0% Na2CO3
pf
318 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 1,260 g/L at 20 °C
densidade
2.13 g/cm3 at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
Hg: ≤0.1 ppm
K: ≤0.02%
Ni: ≤0.001%
heavy metals (as Ag): ≤0.002%
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O hidróxido de sódio (NaOH), também conhecido como soda cáustica, é uma base inorgânica solúvel em água com uma ampla gama de aplicações industriais, como titulação, teste de dissolução e em impactadores para remover gases ácidos. Participa da oxidação do glicerol catalisada por Au/carvão ou Au/grafite. Participa da reação de condensação aldólica sem solventes.
Aplicação
O hidróxido de sódio (NaOH) pode ser usado nos seguintes processos:
  • Preparo de 3,3′-bis(sulfonato)-4,4′-bis(cloroacetamido)azobenzeno de sódio (BSBCA), que é utilizado em técnicas de reticulação de proteínas.
  • Preparo de solução de eletrólitos para estudar o efeito da composição de eletrólitos na conversão de CO2 em CO por redução eletroquímica.
  • Preparo de tampão para CSK (citoesqueleto) para o método de lâmina tridimensional (3D) de preservação da estrutura 3D da cromatina de células germinativas testiculares.
  • Síntese de zeólita ZSMs (zeolite socony mobils).
O hidróxido de sódio pode ser empregado para a determinação da área de superfície específica da sílica coloidal, por titulação. Ele pode ser empregado na oxidação direta do boro-hidreto de sódio, que foi investigado por voltametria cíclica e linear, cronoamperometria e cronopotenciometria. Pode ser usado para preparar tampão citrato e tampão borato. Ele pode ser usado na síntese de:
  • alquilaril amidossulfobetaínas
  • propanossulfonato de (3-[4-teroctilfenoxietoxietoxietil]dimetilamônio (XOSB)
  • trissulfobetaínas (TriSBn)
O hidróxido de sódio pode ser usado como base em métodos de titulação, teste de dissolução, para ajustar o pH e no impactador para remover gases ácidos.
Ele pode ser usado nos seguintes processos:
  • Conversão de glicerol em ácido glicérico na presença de catalisador de ouro.
  • Reação de acoplamento cruzado catalisada por paládio entre vinilalcoxissilanos e brometos ou cloretos de arila para formar estirenos.
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Selective oxidation of glycerol to glyceric acid using a gold catalyst in aqueous sodium hydroxide.
Carrettin S, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 7, 696-697 (2002)
The First Fluoride-Free Hiyama Reaction of Vinylsiloxanes Promoted by Sodium Hydroxide in Water.
Alacid E &amp; Najera C
Advanced Synthesis & Catalysis, 348(15), 2085-2091 (2006)
Effect of Cations on the Electrochemical Conversion of CO2 to CO.
Thorson MR, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 160(1), F69-F74 (2013)
Satoshi H Namekawa
Journal of visualized experiments : JoVE, (83)(83), e50819-e50819 (2014-01-25)
During testicular germ cell differentiation, the structure of nuclear chromatin dynamically changes. The following describes a method designed to preserve the three-dimensional chromatin arrangement of testicular germ cells found in mice; this method has been termed as the three-dimensional (3D)
Light-mediated Reversible Modulation of the Mitogen-activated Protein Kinase Pathway during Cell Differentiation and Xenopus Embryonic Development.
Krishnamurthy VV, et al.
Journal of Visualized Experiments, 124, e55823-e55823 (2017)