C0625
Caffeic acid
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,4-Dihydroxybenzeneacrylic acid, 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
pf
211-213 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+
chave InChI
QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Informações sobre genes
human ... ELA2(1991)
rat ... Alox5(25290)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Coumaric acid; Quercitrin; Myricetin; Quercetin
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.