60018
Caffeic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,4-Dihydroxybenzeneacrylic acid, 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
matrix substance for MALDI-MS
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Formulário
powder
classe(s) química(is) do analito
peptides, proteins
técnica(s)
MALDI-MS: suitable
cor
slightly beige
pf
211-213 °C (dec.) (lit.)
traços de cátion
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
adequação
in accordance for UV test
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+
chave InChI
QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Coumaric acid; Quercitrin; Myricetin; Quercetin