Key Documents
69028
Supelco
4-Phenyl-α-cyanocinnamamide
matrix substance for MALDI-MS, ≥98.5% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Phenyl-α-cyanocinnamic acid amide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H12N2O
Número CAS:
Peso molecular:
248.28
Beilstein:
3612052
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
matrix substance for MALDI-MS
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
forma
powder
técnica(s)
MALDI-MS: suitable
traços de cátion
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)