68914
4-Bromo-α-cyanocinnamic acid - 4-Chloro-α-cyanocinnamic acid mixture
matrix substance for MALDI-MS, ≥95.0% (sum of both components, HPLC)
Sinônimo(s):
BrCCA:ClCCA
About This Item
Produtos recomendados
grau
matrix substance for MALDI-MS
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (sum of both components, HPLC)
forma
powder
classe(s) funcional(is) do analito
drugs of abuse, ionic liquids (quantification)
classe(s) química(is) do analito
chlorinated lipids, lipids, peptides, phospholipids, phosphopeptides
técnica(s)
collision-induced dissociation MS/MS (CID-MS/MS): suitable
matrix-enhanced secondary ion MS (ME-SIMS): suitable
solubilidade
methanol: 100 mg/10 mL, clear, colorless to light yellow
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)