Key Documents
02241
Supelco
2′,3′-Dideoxycytidine 5′-triphosphate sodium salt solution
suitable for MALDI-MS, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
ddCTP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H15N3NaO12P3
Número CAS:
Peso molecular:
473.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
fonte biológica
animal
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 μmol
concentração
10.0-11.0 (UV)
técnica(s)
MALDI-MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Impurezas
≤1.5% ddNDP (HPLC)
adequação
corresponds for UV test
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CC[C@@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O12P3.Na/c10-7-3-4-12(9(13)11-7)8-2-1-6(22-8)5-21-26(17,18)24-27(19,20)23-25(14,15)16;/h3-4,6,8H,1-2,5H2,(H,17,18)(H,19,20)(H2,10,11,13)(H2,14,15,16);/q;+1/p-1/t6-,8+;/m0./s1
chave InChI
LOOMQRBEBYCFPP-QDOHZIMISA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inhibitor of DNA polymerase I-catalyzed chain elongation.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yaligara Veeranagouda et al.
BMC genomics, 15, 429-429 (2014-06-06)
Bacteroides fragilis is a Gram-negative anaerobe that is normally a human gut commensal; it comprises a small percentage of the gut Bacteroides but is the most frequently isolated Bacteroides from human infections. Identification of the essential genes necessary for the
Nutjaree Jeenduang et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 442, 36-43 (2015-01-17)
Cardiovascular disease (CVD) is one of the major causes of death worldwide. Numerous genetic risk factors in lipid metabolism, including mutations of LDLR, APOB, and PCSK9, as well as polymorphisms of CETP and APOE, have been found to associate with