MS0100
ProteoMass™ Guanidination Kit
For improving MALDI-MS sensitivity and peptide sequence coverage
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ProteoMass™
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
compatibilidade
for use with (Complex cell extracts, pure protein solution, 1D and 2D PAGE gels)
Aplicação
Características e benefícios
- Identify more samples with greater accuracy and confidence
- Increase throughput and save time - only 35 minutes to use the kit vs. 2 hours using traditional methods
- Compatibility - compatible with 1D or 2D PAGE gel bands or spots, as well as complex cell extracts
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?