70990
αÁcido α-ciano-4-hidroxicinâmico
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
αα-CCA, αα-CHCA, αα-ciano, 4-HCCA, ACCA
About This Item
Produtos recomendados
grau
matrix substance for MALDI-MS
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
forma
solid
classe(s) química(is) do analito
glycans, peptides, proteins
técnica(s)
MALDI-MS: suitable
pf
245-250 °C (lit.)
245-250 °C
solubilidade
methanol: 10 mg/mL, clear
traços de cátion
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
absorção
≥2000 at 337 nm (mol. absorption)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C(=C\c1ccc(O)cc1)C#N
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
chave InChI
AFVLVVWMAFSXCK-VMPITWQZSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?