56451
1,5-Diaminonaphthalene
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,5-DAN, 1,5-Naphthalenediamine, NSC 401110
About This Item
Produtos recomendados
grau
matrix substance for MALDI-MS
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
composição
carbon content, 75.92% (theory)
hydrogen content, 6.37% (theory)
nitrogen content, 17.71% (theory)
classe(s) química(is) do analito
oligonucleotides, peptides
técnica(s)
MALDI-MS: suitable
pf
185-187 °C (lit.)
traços de cátion
Ba: ≤5.0 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5.0 mg/kg
Co: ≤5.0 mg/kg
Cr: ≤5.0 mg/kg
Cu: ≤5.0 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5.0 mg/kg
Mn: ≤5.0 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5.0 mg/kg
Pb: ≤5.0 mg/kg
Zn: ≤5.0 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc2c(N)cccc12
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6H,11-12H2
chave InChI
KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Nota de análise
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
438.8 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
226 °C - DIN 51758
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.