Key Documents
8.01112
Sigma-Aldrich
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate
for synthesis
Sinônimo(s):
9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H10N2 · xHCl · yH2O
Número CAS:
Peso molecular:
194.23 (anhydrous free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
205-145-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
crystals
pf
240-244 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C13H10N2.ClH.H2O/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1-8H,(H2,14,15);1H;1H2
chave InChI
OREJEGKBQBIJSJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 97.0 %
Loss on drying: 6.0 - 8.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3