A38800
2-Aminoanthracene
96%
Sinônimo(s):
2-Anthramine
Ensaio
96%
Formulário
powder
pf
238-241 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H11N/c15-14-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-13(12)9-14/h1-9H,15H2
chave InChI
YCSBALJAGZKWFF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Steroid derived naphthoquinoline asphaltene compounds via multicomponent cyclocondensation reaction with 5-α-cholestan-3-one and aromatic aldehydes.
- Naphtho[2,3- f ]quinoline derivatives by reacting with aromatic aldehyde and acetone or acetophenone catalyzed by iodine.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
A38800-25G | 4061832089034 |
A38800-1G | 4061833368138 |
A38800-1KG | |
A38800-500G | |
A38800-5G | 4061833368145 |