N8141
4-Nitroquinoline N-oxide
≥98%
Sinônimo(s):
4-NQO, 4-Nitroquinoline 1-oxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
cor
yellow to brown
pf
154-156 °C (lit.)
solubilidade
acetone: soluble, clear to hazy
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc[n+]([O-])c2ccccc12
InChI
1S/C9H6N2O3/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
chave InChI
YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)