129925
Methyl methanesulfonate
99%
Sinônimo(s):
Methanesulfonic acid methyl ester
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
p.e.
202-203 °C (lit.)
densidade
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O3S/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
chave InChI
MBABOKRGFJTBAE-UHFFFAOYSA-N
Princípio
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)