Key Documents
Z672548
Caneta PAP avançada
2 mm tip width
Sinônimo(s):
hydrophobic barrier pen, immunostaining wax pen, liquid blocker pap pen, water repellant barrier pen
About This Item
Código UNSPSC:
41181600
NACRES:
MA.01
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ted Pella 22311
Aplicação
Use uma caneta para desenhar um círculo hidrofóbico em torno do tecido montado em lâmina. Evita o desperdício de reagentes valiosos mantendo o líquido agrupado em uma pequena gotícula. Insolúvel em etanol, acetona e água, mas pode ser lavado com xileno.
Para uso com cortes montados em parafina ou lâminas tratadas com albumina ou poli-lisina.
Quantidade
Cada caneta pode fazer mais de 600 círculos.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
71 °C