D21200
1,5-Diaminonaphthalene
97%
Sinônimo(s):
1,5-DAN, 1,5-Naphthalenediamine, NSC 401110
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
185-187 °C (lit.)
fluorescência
λex 330 nm (H2O:MeOH (1:4))
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc2c(N)cccc12
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6H,11-12H2
chave InChI
KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
438.8 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
226 °C - DIN 51758
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D21200-100G | 4061838353832 |
D21200-25G | 4061833561621 |