Documentos Principais
8.06206
Sigma-Aldrich
1,8-Naphthalenediamine
for synthesis
Sinônimo(s):
1,8-Naphthalenediamine, 1,8-Diaminonaphthalene, 1,8-Naphthylenediamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
158.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
207-529-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
205 °C/15.6 hPa
pf
61-65 °C
temperatura de transição
flash point 195 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H10N2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H,11-12H2
chave InChI
YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 97,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 61 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): conforms
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
392.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 200 °C - closed cup