D21405
1,8-Diaminonaphthalene
99%
Sinônimo(s):
1,8-Naphthalenediamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
crystals
p.e.
205 °C/12 mmHg (lit.)
pf
60-65 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc2cccc(N)c12
InChI
1S/C10H10N2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H,11-12H2
chave InChI
YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>392.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 200 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?