Documentos Principais
778885
Sigma-Aldrich
(11R,12R)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R,R)-11,12-Diamino-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H16N2
Número CAS:
Peso molecular:
236.31
Beilstein:
11652813
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (NT)
Formulário
powder
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥97.0%
Impurezas
≤5% water
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H]1[C@@H](N)[C@@H]2c3ccccc3[C@H]1c4ccccc24
InChI
1S/C16H16N2/c17-15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16(15)18)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8,13-16H,17-18H2/t13-,14+,15-,16-/m0/s1
chave InChI
NWDYSRZJOLDMRE-FZKCQIBNSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)