About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
182.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
214-217 °C (lit.)
solubilidade
THF: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
dichloromethane: soluble(lit.)
toluene: soluble(lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2cccnc2-c3ncccc13
InChI
1S/C11H6N2O/c14-11-7-3-1-5-12-9(7)10-8(11)4-2-6-13-10/h1-6H
chave InChI
PFMTUGNLBQSHQC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
4,5-Diazafluoren-9-one is a heterocyclic building block used in the synthesis of various heterocyclic compounds and also as a fluorescent probe.
Aplicação
4,5-Diazafluoren-9-one may be used in the preparation of heterocyclic ligands, by condensation with various diamines, hydrazine, 1,4-phenylenediamine, benzidine and 4,4′-methylenedianiline. It may be used in the preparation of 9-diazo-4,5-diazafluorene.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
4, 5-Diazafluoren-9-one from the oxidation of 1, 10-phenanthroline by permanganate.
Eckhard IF and Summers LA.
Australian Journal of Chemistry, 26(12), 2727-2728 (1973)
4, 5-Diazafluoren-9-one.
Fun HK, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 51(10), 2076-2078 (1995)
Youxiang Wang et al.
Inorganic chemistry, 37(9), 2227-2234 (2001-10-24)
A series of bimetallic complexes of ruthenium(II) bridged by heterocyclic ligands formed by the condensation of 4,5-diazafluoren-9-one with various diamines, hydrazine, 1,4-phenylenediamine, benzidine, and 4,4'-methylenedianiline, results in metal centers separated by various distances. The complexes give rise to metal-to-ligand charge-transfer
4,5-Diazafluoren-9-one.
White PB and Stahl SS.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis., 1-3 (2014)
Synthesis and Application of New Ru (II) Complexes for Dye-Sensitized Nanocrystalline TiO2 Solar Cells.
Seok WK, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 28(8), 1311-1311 (2011)