Ensaio
98%
pf
76-79 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C(c1ccccc1)c2nccc3ccccc23
InChI
1S/C16H11NO/c18-16(13-7-2-1-3-8-13)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-17-15/h1-11H
chave InChI
MDWCIKACMBMJFA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)