B80100
2-Bromopyridine
99%
Sinônimo(s):
β-Bromopyridine, 2-Pyridyl bromide, Pyridin-2-yl bromide, o-Bromopyridine
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.572 (lit.)
p.e.
192-194 °C (lit.)
densidade
1.657 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccccn1
InChI
1S/C5H4BrN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
chave InChI
IMRWILPUOVGIMU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A building block in the formation of C−N bond by various cross coupling reactions.
- A reactant in Negishi cross-coupling reaction with aryl halides catalyzed by palladium.
- A reactant in the synthesis of 2′-pyridyldifluoroacetate with ethyl bromodifluoroacetate in presence of copper as a catalyst.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?