429112
2-Bromo-6-methylpyridine
98%
Sinônimo(s):
2-Bromo-6-picoline, 2-Methyl-6-bromopyridine, 6-Bromo-2-methylpyridine, 6-Bromo-2-picoline, 6-Methyl-2-bromopyridine
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.562 (lit.)
pb
102-103 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.512 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(Br)n1
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3
chave InChI
SOHDPICLICFSOP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 6,6′-dimethyl-2,2′-bipyridine
- 6-methyl-2-pyridyl-2-pyridylmethanone
- 2-methyl-6-(trimethylsilyl)-pyridine
- N,N′-bis-(6-methylpyrid-2-yl)-(1R,2R)-1,2- diaminocyclohexane (cydiampy)
- 2-methyl-6-(trimethylstannanyl)pyridine
- 2-(6-methylpyridin-2-yl)propan-2-ol
- bis[(2-bromo-6-methylpyridinium)hexafluorosilicate] monohydrate
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter