Documentos Principais
597872
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-6-bromopyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
200.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
51-55 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-3-2-4-7(8)9-6/h2-4H,1H3
chave InChI
RUJTWTUYVOEEFW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)