T2207
Terephthalaldehyde
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Benzene-1,4-dicarboxaldehyde, Terephthaldicarboxaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
p.e.
245-248 °C (lit.)
pf
114-116 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C([H])=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-6H
chave InChI
KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- The synthesis of fused bis-benzoquinoline derivatives on reacting with arylamines and cyclic ketones through one pot three component reaction.
- The photochemical synthesis of 5,10-disubstituted[5]helicenes by reacting with benzyl cyanide via Knoevenagel reaction.
- The synthesis of a nitronyl nitroxide (NIT) radical with a pyrimidiniumolate unit, which are useful precursors for building molecular magnets.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)