115282
Isophthalaldehyde
97%
Sinônimo(s):
Benzene-1,3-dicarboxaldehyde
Ensaio
97%
pf
87-88 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-6H
chave InChI
IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.