Documentos Principais
8.21821
Sigma-Aldrich
Isophthaldialdehyde
for synthesis
Sinônimo(s):
Isophthaldialdehyde, 1,3-Benzenedicarbaldehyde, Isophthalaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
C6H4-1,3-(CHO)2
Número CAS:
Peso molecular:
134.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
210-935-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (GC)
Formulário
powder
pf
85-90 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-6H
chave InChI
IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 85 °C
Melting range (upper value): ≤ 89 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3