Documentos Principais
8.08617
Sigma-Aldrich
Terephthaldialdehyde
for synthesis
Sinônimo(s):
Terephthaldialdehyde, 1,4-Benzenedicarbaldehyde, Terephthalaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
C6H4-1,4-(CHO)2
Número CAS:
Peso molecular:
134.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
210-784-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
pb
245-248 °C/1013 hPa
pf
112-115 °C
solubilidade
3 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-6H
chave InChI
KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup