Documentos Principais
8.43742
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) bis(acetylacetonate) diisopropoxide
(75% solution in 2-propanol) for synthesis
Sinônimo(s):
Diisopropoxytitanium bis(acetylacetonate) solution, Ti(acac)2OiPr2
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de transição
flash point 12 °C
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Assay (ex Ti): 72.0 - 78.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.990 - 1.020
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C