Documentos Principais
8.08305
Sigma-Aldrich
Titanyl acetylacetonate
for synthesis
Sinônimo(s):
Titanyl acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)titanium(IV) oxide, Bis(2,4-pentanedionato)titanium(IV) oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O5Ti
Número CAS:
Peso molecular:
262.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
237-861-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
200 °C
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2C5H8O2.O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;
chave InChI
ADVORQMAWLEPOI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (ex Ti): ≥ 95.0 %
Loss on drying: ≤ 1.5 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3