14023
Titanium(IV) oxysulfate
≥29% Ti (as TiO2) basis, technical
Sinônimo(s):
Titanyl sulfate
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
grau
technical
Formulário
solid
adequação da reação
core: titanium
reagent type: catalyst
concentração
≥29% (Ti (as TiO2))
Impurezas
sulfonic acid
≤17% free acid (as H2SO4)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤500 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.O=[Ti++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.O.Ti/c1-5(2,3)4;;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;+2/p-2
chave InChI
SWNAGNPMPHSIJF-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
It can also be used in the synthesis of freeze dried titania foams, and WO3-loaded TiO2 photocatalyst applicable for the oxidation of trans-ferulic acid to vanillin.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?