34244
Titanium(IV) oxysulfate solution
1.9-2.1%, for determination of hydrogen peroxyde (H 15), according to DIN 38 409, part 15, DEV-18
About This Item
Produtos recomendados
qualidade
for determination of hydrogen peroxyde (H 15), according to DIN 38 409, part 15, DEV-18
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
peroxidase
concentração
1.9-2.1%
técnica(s)
photometry: suitable
Impurezas
sulfonic acid
adequação
passes test for function test
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
general analytical
cadeia de caracteres SMILES
O[Ti+3].O[Ti+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2H2O.2Ti/c3*1-5(2,3)4;;;;/h3*(H2,1,2,3,4);2*1H2;;/q;;;;;2*+4/p-8
chave InChI
GEXADUANBMINSZ-UHFFFAOYSA-F
Descrição geral
Aplicação
- Municipal wastewater samples by colorimetry and spectrophotometry methods according to DIN 38 409.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?