333980
Titanium(IV) oxysulfate - sulfuric acid hydrate
synthesis grade
Sinônimo(s):
Oxotitanium(2+) sulfate sulfuric acide hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
qualidade
synthesis grade
adequação da reação
core: titanium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
O.O=[Ti++].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H2O4S.H2O.O.Ti/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
JVSDNJRFNOUECZ-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?