Documentos Principais
14007
Sigma-Aldrich
Oxalato óxido de potássio e titânio
Sinônimo(s):
Oxodioxalatotitanato(IV) de dipotássio di-hidratado
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4K2O9Ti · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
354.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: titanium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C(=O)O[Ti](=O)OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.2K.2H2O.O.Ti/c2*3-1(4)2(5)6;;;;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;;2*1H2;;/q;;2*+1;;;;+2/p-4
chave InChI
PGGRHIGITIPOBF-UHFFFAOYSA-J
Descrição geral
O oxalato óxido de potássio e titânio di-hidratado é usado como um catalisador na síntese orgânica devido à sua excelente solubilidade em água. Ele pode ser facilmente separado da mistura de reação após a conclusão da reação.
Aplicação
O oxalato óxido de potássio e titânio (PTO) di-hidratado pode ser usado como:
  • Um catalisador para sintetizar derivados de cromeno por meio de reação de condensação de três componentes de aldeídos aromáticos, malononitrila e resorcinol/naftol.
  • Um eletrólito para funcionalizar a superfície da liga de alumínio com camada de TiO2 por oxidação eletrolítica plasmática (PEO).
O PTO pode ser usado como um precursor para sintetizar nanopartículas de dióxido de titânio (TiO2).
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Electrorheological properties of suspensions of hollow globular titanium oxide/polypyrrole particles.
Sedlacik, M.
Colloid and Polymer Science, 290(1), 41-48 (2012)
Sub-100? C solution processed amorphous titania nanowire thin films for high-performance perovskite solar cells.
Wu W Q, et al.
Journal of Power Sources, 329, 17-22 (2016)
Formation of multi-functional TiO2 surfaces on AA2024 alloy using plasma electrolytic oxidation
Ignjatovic, S, et al.
Applied Surface Science, 544, 148875-148875 (2021)
Rusen Zou et al.
iScience, 24(2), 102094-102094 (2021-03-23)
Microbial electrosynthesis system (MES) has recently been shown to be a promising alternative way for realizing in situ and energy-saving synthesis of hydrogen peroxide (H2O2). Although promising, the scaling-up feasibility of such a process is rarely reported. In this study
Ultrasonic synthesis of substituted chromenes by utilizing potassium titanium oxalate
Manake AP, et al.
Materials Today: Proceedings, 26, 3487-3491 (2020)