Key Documents
P6556
Sigma-Aldrich
Proteinase K
lyophilized powder, ≥30 units/mg protein
Sinônimo(s):
Endopeptidase K
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
forma
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
≥30 units/mg protein
peso molecular
28.93 kDa
técnica(s)
DNA extraction: suitable
solubilidade
H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
atividade externa
Dnase ≤30 Kunitz units/mg solid
RNase ≤0.003 Kunitz units/mg solid
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
A proteinase K é útil na inativação proteolítica de nucleases durante o isolamento de DNA e RNA.
Ela é usada para remover endotoxinas ligadas a proteínas catiônicas, com lisozima e ribonuclease A.
É útil para isolar mitocôndrias
hepáticas, de levedura e de feijão-mungo e é usada para determinar a localização de enzimas nas membranas
É usada no tratamento de cortes de tecido embebidos em parafina para expor sítios de ligação de antígenos para marcação de anticorpos e
para digestão de proteínas de amostras de tecido cerebral para príons em pesquisa de encefalopatias espongiformes transmissíveis (EET). O produto P6556 é fornecido como pó liofilizado. O produto P6556 foi usado para quebrar a proteína do cristalino humano.
O produto P6556 é fornecido como pó liofilizado. O produto P6556 foi usado para quebrar a proteína do cristalino humano. O “footprinting” de protease pela digestão de proteinase K pode revelar interações proteína-proteína de superfície. A enzima da Sigma foi usada na etapa de pré-hibridização de embriões de galinha. Ela também foi usada para o enriquecimento de PrPSc, uma proteína príon que está presente em amostras de scrapie de ovelha, hamster e camundongo.
Útil na inativação proteolítica de nucleases durante o isolamento de DNA e RNA.
Remove endotoxinas que se ligam a proteínas catiônicas, como lisozima e ribonuclease A.
Segundo relatos, é útil no isolamento de mitocôndrias de fígado, levedura e feijão-mungo
Determinação da localização de enzimas em membranas
Tratamento de cortes de tecido embebidos em parafina para expor sítios de ligação a antígenos para marcação com anticorpos.
Digestão de proteínas de amostras de tecido cerebral para obter príons para pesquisa em encefalopatias espongiformes transmissíveis (EET).
Ações bioquímicas/fisiológicas
A proteinase K tem uma ampla especificidade e degrada muitas proteínas, mesmo no estado nativo. Em sua maior parte, ela cliva a ligação peptídica adjacente ao grupo carboxila de aminoácidos aromáticos e alifáticos com grupos α amina bloqueados. O pH ótimo é entre 7,5-9,0, o ponto isoelétrico é 8,9 Ca2+ (1-5 mM) é necessário para a ativação. A proteinase K é inibida por diisopropilfluorofosfato (DFP) e fluoreto de fenilmetilsulfonil (PMSF).
A proteinase K é uma protease de serina estável e altamente reativa. Evidências provenientes de estudos da estrutura cristalina e molecular indicam que a enzima pertence à família das subtilisinas, com uma tríade catalítica no sítio ativo (Asp39-His69-Ser224). Ela é estável em uma ampla variedade de ambientes: pH, sais tamponantes, detergentes (SDS) e temperatura. Na presença de SDS a 0,1%-0,5%, a proteinase K retém sua atividade e digere diversas proteínas e nucleases em preparados de DNA, sem comprometer a integridade do DNA isolado.
Definição da unidade
Uma unidade hidrolisa hemoglobina desnaturada por ureia para produzir uma cor equivalente a 1,0 μmol de tirosina por min em pH 7,5 a 37 °C (cor pelo reagente de Folin-Ciocalteu).
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
M M Kristjánsson et al.
European journal of biochemistry, 260(3), 752-760 (1999-04-02)
An extracellular serine proteinase purified from cultures of a psychrotrophic Vibrio species (strain PA-44) belongs to the proteinase K family of the superfamily of subtilisin-like proteinases. The enzyme is secreted as a 47-kDa protein, but under mild heat treatment (30
Rongzhu Cheng et al.
The Journal of biological chemistry, 279(44), 45441-45449 (2004-08-19)
We report here the isolation of a novel acid-labile yellow chromophore from the enzymatic digest of human lens proteins and the identification of its chemical structure by liquid chromatography-mass spectrometry, liquid chromatography-tandem mass spectrometry, and (1)H, (13)C, and two-dimensional NMR.
Nathaniel Denkers et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 229(3), 651-657 (2004-03-03)
Multi-color whole-mount in situ hybridization is a powerful technique for comparing the spatial expression patterns of two or more genes in developing embryos. We have developed an amplified triple-label whole-mount fluorescence in situ hybridization (FISH) protocol that permits detection of
Michela Candelma et al.
Reproduction (Cambridge, England), 153(2), 123-132 (2016-11-03)
In vertebrates, the regulation of gametogenesis is under the control of gonadotropins (Gth), follicle-stimulating hormone (Fsh) and luteinizing hormone (Lh). In fish, the physiological role of Gths is not fully understood, especially in species with asynchronous ovarian development. To elucidate
Janus S Jakobsen et al.
Science advances, 5(7), eaaw4304-eaaw4304 (2019-07-17)
The key myeloid transcription factor (TF), CEBPA, is frequently mutated in acute myeloid leukemia (AML), but the direct molecular effects of this leukemic driver mutation remain elusive. To investigate CEBPA mutant AML, we performed microscale, in vivo chromatin immunoprecipitation sequencing
Artigos
Proteinase K (EC 3.4.21.64) activity can be measured spectrophotometrically using hemoglobin as the substrate. Proteinase K hydrolyzes hemoglobin denatured with urea, and liberates Folin-postive amino acids and peptides. One unit will hydrolyze hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmol of tyrosine per minute at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin & Ciocalteu's Phenol Reagent).
Protocolos
Proteinase K (EC 3.4.21.64) activity can be measured spectrophotometrically using hemoglobin as the substrate. Proteinase K hydrolyzes hemoglobin denatured with urea, and liberates Folin-postive amino acids and peptides. One unit will hydrolyze hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmol of tyrosine per minute at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin & Ciocalteu's Phenol Reagent).
In Situ Hybridization of Whole-Mount Mouse Embryos with RNA Probes: Hybridization, Washes, and Histochemistry