Documentos Principais
539480
Sigma-Aldrich
Proteinase K
Sinônimo(s):
Endopeptidase K
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.21
Formulário
lyophilized solid
Nível de qualidade
atividade específica
≥30 mAnson units/mg dry wt
≥40 mAnson units/mg protein
peso molecular
28.93 kDa
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
50 mM Tris-HCl, 2 mM calcium acetate, pH 8.0: soluble
atividade externa
DNase, none detected (nicking activity with pBR322, incubation for 6 h at 37°C)
RNase, none detected (ribonuclease activity with MS2 RNA detected after incubation for 6 h at 37°C)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Serine protease that exhibits strong proteolytic activity on a wide variety of denatured and native proteins of high molecular weight. Because of its rapid proteolytic inactivation of endogenous nucleases, it can be used for isolation of mRNA and high molecular weight DNA. Preferentially cleaves bonds next to the carbonyl group of N-substituted hydrophobic, aliphatic, and aromatic amino acids. Inhibited by DFP, Hg2+, and PMSF. Not inactivated by metal chelators, sulfhydryl reagents, TLCK, or TPCK.
Aplicação
Útil na inativação proteolítica de nucleases durante o isolamento de DNA e RNA.
Útil na inativação proteolítica de nucleases durante o isolamento de DNA e RNA.
Remove endotoxinas que se ligam a proteínas catiônicas, como lisozima e ribonuclease A.
Segundo relatos, é útil no isolamento de mitocôndrias de fígado, levedura e feijão-mungo
Determinação da localização de enzimas em membranas
Tratamento de cortes de tecido embebidos em parafina para expor sítios de ligação a antígenos para marcação com anticorpos.
Digestão de proteínas de amostras de tecido cerebral para obter príons para pesquisa em encefalopatias espongiformes transmissíveis (EET).
Ações bioquímicas/fisiológicas
A proteinase K é uma protease de serina estável e altamente reativa. Evidências provenientes de estudos da estrutura cristalina e molecular indicam que a enzima pertence à família das subtilisinas, com uma tríade catalítica no sítio ativo (Asp39-His69-Ser224). Ela é estável em uma ampla variedade de ambientes: pH, sais tamponantes, detergentes (SDS) e temperatura. Na presença de SDS a 0,1%-0,5%, a proteinase K retém sua atividade e digere diversas proteínas e nucleases em preparados de DNA, sem comprometer a integridade do DNA isolado.
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Definição da unidade
One mAnson unit is defined as the amount of enzyme that will liberate 1.0 µmol of Folin-positive amino acids (calculated as tyrosine) per min at 37°C, pH 7.5.
forma física
Lyophilized from calcium acetate
Reconstituição
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions prepared in 50 mM Tris-HCl, 2 mM calcium acetate, pH 8.0 are stable for up to 1 year at 4°C.
Outras notas
Watazu, Y., et al. 1993. J. Lab. Clin. Anal. 7, 81.
Lebherz, H.G., et al. 1986. Biochem. J.233, 51.
Ebeling, W., et al. 1974. Eur. J. Biochem.47, 91.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Yujie Dong et al.
International journal of molecular sciences, 23(23) (2022-12-12)
Retinitis pigmentosa (RP) is a group of inherited retinal dystrophies that typically results in photoreceptor cell death and vision loss. Here, we explored the effect of early growth response-1 (EGR1) expression on photoreceptor cell death in Pde6brd1 (rd1) mice and
Richard P Tucker et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2047, 421-437 (2019-09-26)
One of the first steps in studies of gene function is the spatiotemporal analysis of patterns of gene expression. Indirect immunohistochemistry is a method that allows the detection of a protein of interest by incubating a histological section with an
Markus Siegert et al.
Drug testing and analysis, 10(2), 243-253 (2017-09-08)
The vesicant sulfur mustard (SM) is a banned chemical warfare agent. Although, SM has been used in combat since WWI, there is no causal therapy currently available. Accordingly, development and investigation of antidotes and scavengers targeting SM are of high
Kongyang Zhu et al.
iScience, 25(12), 105636-105636 (2022-12-31)
A high point of Tibetan Plateau (TP) civilization, the expansive Tubo Empire (618-842 AD) wielded great influence across ancient western China. However, whether the Tubo expansion was cultural or demic remains unclear due to sparse ancient DNA sampling. Here, we
Jasmin Federizon et al.
Vaccine, 38(4), 942-950 (2019-11-16)
Outer surface protein A (OspA) is a Borrelia lipoprotein and an established Lyme disease vaccine target. Admixing non-lipidated, recombinant B. burgdorferi OspA with liposomes containing cobalt porphyrin-phospholipid (CoPoP) resulted in rapid, particulate surface display of the conformationally intact antigen. Particleization