840857P
Avanti
16:0-18:1 PA
powder
Sinônimo(s):
1-hexadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); POPA; PA(16:0/18:1(9Z)); 110616
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 2 × 100 mg (840857P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840857P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840857P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H71O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(39)45-35(34-44-46(40,41)42)33-43-36(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,35H,3-16,19-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/b18-17-;/t35-;/m1./s1
chave InChI
PPYXMAJBOKWTQX-RYRMQHSSSA-M
Descrição geral
Aplicação
- in liposomes preparation
- for lipid extraction of mitochondria
- to generate multilamellar phospholipid vesicles
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
840857P-25MG | 4061835229192 |
840857P-200MG | 4061835229185 |
840857P-500MG | 4061835229208 |