850155P
Avanti
18:1 PI(4,5)P2
Avanti Polar Lipids
Sinônimo(s):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-[phosphoinositol-4,5-bisphosphate] (ammonium salt); PIP2[4′,5′](18:1(9Z)/18:1(9Z))
About This Item
descrição
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′,5′-bisphosphate) (ammonium salt)
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850155P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850155P-500ug))
fabricante/nome comercial
Avanti Polar Lipids
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- in the preparation of anionic phospholipid liposomes
- as a component in supported membrane tube (SMrT) templates
- in liposome preparation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3