850151P
Avanti
18:1 PI(4)P
Avanti Research™ - A Croda Brand 850151P, powder
Sinônimo(s):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′-phosphate) (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850151P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850151P-500ug))
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850151P
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available