Documentos Principais
850189P
Avanti
18:0-20:4 PI(3)P
powder
Sinônimo(s):
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′-phosphate) (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H90N2O16P2
Número CAS:
Peso molecular:
1001.17
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 100 μg (850189P-100UG)
package of 1 × 500 μg (850189P-500UG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
Descrição geral
Phosphatidylinositol 3‐phosphate (PI(3)P) is obtained from the phosphorylation of inositol ring of phosphatidylinositol. PI(3)P is localized in the early endosomes, multivesicular endosomes and autophagosomes.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phosphatidylinositol 3‐phosphate (PI(3)P) regulates the autophagy in lysosomes.
Embalagem
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850189P-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850189P-500UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Phosphatidylinositol 3-phosphates?at the interface between cell signalling and membrane traffic
Marat A L and Haucke V
The Embo Journal, 35(6), 561-579 (2016)
Phosphatidylinositol-3-phosphate in the regulation of autophagy membrane dynamics
Nascimbeni A C, et al.
FEBS Journal, 284(9), 1267-1278 (2017)