LM1904
Avanti
17:0-20:4 PI(4,5)P2
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1904, powder
Sinônimo(s):
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′,5′-bisphosphate) (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1904
embalagem
1 ea of 1 × (with stopper and crimp cap (LM1904-1EA))
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Aplicação
- as an internal standard in liquid chromatography tandem mass spectroscopy (LC-MS/MS) experiments
- as a lipid standard in ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC/MS)
- as a standard to measure phosphatidylinositol (4,5)P2 from fibroblasts and brain samples by MS
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)