Key Documents
860122W
Avanti
C18:0-d7 GM3 Ceramide (d18:1/18:0-d7)
new
from synthetic
Sinônimo(s):
C18:0-d7 GM3 Ganglioside (Neu5Aca2,3Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0-d7))
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C59H101D7N2O21
Peso molecular:
1188.53
Código UNSPSC:
12352211
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
methanol solution
embalagem
pkg of 1 × 100 μg (860122W-100UG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)C1O)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Aplicação
Lipids research
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860122W-100UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup