880600P
Avanti
16:0 PEG750 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880600P, powder
Sinônimo(s):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-750] (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (880600P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 880600P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3