Documentos Principais
900679
Sigma-Aldrich
DOTA-functionalized silica gel
≥99%
Sinônimo(s):
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid-functionalized silica gel, Si-DOTA, SiliaMetS® DOTA
About This Item
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
prazo de validade
2 yr (expiration date period)
adequação da reação
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
área da superfície
480-550 m2/g
tamanho de poro
60 Å pore diameter
densidade volumétrica
679 g/L (typical tap density)
Aplicação
Metal scavenger: Ca, Ce, Cu, Fe, Gd, La, Ni, Pd, Zn.
Atenção
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
Outras notas
This product is compatible with all common aqueous and organic solvents.
Informações legais
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)