427144
Poly(vinylidene fluoride)
average Mw ~275,000 by GPC, average Mn ~107,000, pellets
Sinônimo(s):
PVDF
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
15 mmHg ( 32 °C)
Formulário
pellets
índice de fusão
7-20 g/10 min (230°C/12.5kg)
peso molecular
average Mn ~107,000
average Mw ~275,000 by GPC
potência de impacto
2-4 ft-lb/in. (Izod, ASTM D 256, notched)
constante dielétrica
8.0-9.5, 100 Hz (ASTM D 150)
dureza
76-80 (Shore D, ASTM D 2240)
índice de refração
n20/D 1.42
ASTM D 3835
17,500-21,500 poise(230 °C) (100 sec-1)(lit.)
temperatura de transição
brittleness temperature -62 °C (ASTM D 746)
Tm 166-170 °C (ASTM D 3418)
solubilidade
some polar solvents such as organic esters and amines: soluble
densidade
1.78 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)=C
InChI
1S/C2H2F2/c1-2(3)4/h1H2
chave InChI
BQCIDUSAKPWEOX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?