427152
Poly(vinylidene fluoride)
average Mw ~180,000 by GPC, average Mn ~71,000, beads or pellets
Sinônimo(s):
PVDF
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
15 mmHg ( 32 °C)
Formulário
beads or pellets
índice de fusão
20-35 g/10 min (230°C/3.8kg)
peso molecular
average Mn ~71,000
average Mw ~180,000 by GPC
potência de impacto
2-4 ft-lb/in. (Izod, ASTM D 256, notched)
constante dielétrica
8.0-9.5, 100 Hz (ASTM D 150)
dureza
76-80 (Shore D, ASTM D 2240)
índice de refração
n20/D 1.42
ASTM D 3835
6,000-7,500 poise(230 °C) (100 sec-1)(lit.)
temperatura de transição
brittleness temperature -62 °C (ASTM D 746)
Tm 155-165 °C
solubilidade
some polar solvents such as organic esters and amines: soluble
densidade
1.78 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)=C
InChI
1S/C2H2F2/c1-2(3)4/h1H2
chave InChI
BQCIDUSAKPWEOX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
In this article, we discuss issues critical to successful application of the electrospinning technique, including control of individual nanofibers to form secondary structures and assembly of nanofibers into 3D architectures.