427187
Poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene)
pellets
Sinônimo(s):
PVDF-HFP
forma
pellets
Nível de qualidade
índice de fusão
4-10 g/10 min (230°C/12.5kg)
constante dielétrica
11.38, 100 Hz (ASTM D 750)
índice de refração
n20/D 1.407
viscosidade
20,000-25,000 poise(230 °C) (100 sec-1)(lit.)
temperatura de transição
Tm 135-140 °C (ASTM D 3418)
densidade
1.78 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)=C.FC(F)=C(F)C(F)(F)F
Aplicação
Wire and cable coatings, flexible and corrosion-resistant tubing, and liners for pipes and tanks.
Características e benefícios
Excellent thermal stability, chemical and abrasion resistance, impervious to UV degradation, self-extinguishing and retains properties on aging. Improved flexibility at subzero temperatures, stress crack resistance and elongation to break over poly(vinylidene fluoride).
forma física
Crystalline, thermoplastic copolymer.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?