514330
Methyllithium solution
3.1 M in diethoxymethane
Sinônimo(s):
Lithium methanide, MeLi
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
3.1 M in diethoxymethane
densidade
0.846 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]C
InChI
1S/CH3.Li/h1H3;
chave InChI
DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Embalagem
Atenção
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
5.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-15 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?