186201
Methyllithium lithium bromide complex solution
1.5 M in diethyl ether
Sinônimo(s):
MeLi·LiBr, Methyllithium complex with lithium bromide, Methyllithium lithium bromide complex (1:1)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
1.5 M in diethyl ether
densidade
0.852 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Br-].[Li]C
[Li+].[Br-].[Li]C
InChI
1S/CH3.BrH.2Li/h1H3;1H;;/q;;;+1/p-1
1S/CH3.BrH.2Li/h1H3;1H;;/q;;;+1/p-1
chave InChI
XLIKYFMMLMHLKL-UHFFFAOYSA-M
XLIKYFMMLMHLKL-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?