538280
Diethoxymethane
99.7%, contains 50-150 ppm BHT as stabilizer
Sinônimo(s):
Formaldehyde diethyl acetal, Diethoxymethane, Ethylal
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.6 (vs air)
pressão de vapor
60 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99.7%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
346 °F
contém
50-150 ppm BHT as stabilizer
Lim. expl.
8 %
índice de refração
n20/D 1.373 (lit.)
p.e.
87-88 °C (lit.)
pf
-66.5 °C
densidade
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOCOCC
InChI
1S/C5H12O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
23.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)